Imprimer
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911382-25G OR911382-5G
APOSOR911382-25GEA 290 EUR
APOSOR911382-25G APOSOR911382-5G
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde 95%
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021067
Numéro CAS: 94-21-3