Imprimer
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911220-1G OR911220-5G
APOSOR911220-1GEA 168 EUR
APOSOR911220-1G APOSOR911220-5G
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
2-Ethoxy-3-nitrotoluene
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547885
Numéro CAS: 1208074-91-2