Imprimer
3-Methyl-2-propoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911209-1G OR911209-25G OR911209-5G
APOSOR911209-1GEA 145 EUR
APOSOR911209-1G APOSOR911209-25G APOSOR911209-5G
3-Methyl-2-propoxyaniline 97%
3-Methyl-2-propoxyaniline
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20712595
Numéro CAS: 1355248-13-3