Imprimer
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911205-1G OR911205-250MG
APOSOR911205-1GEA 142 EUR
APOSOR911205-1G APOSOR911205-250MG
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol
Formule: C₆H₅BrClNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25978069
Numéro CAS: 1037298-14-8