Imprimer
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911200-1G OR911200-5G
APOSOR911200-1GEA 219 EUR
APOSOR911200-1G APOSOR911200-5G
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide
Formule: C₇H₉NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11742100
Numéro CAS: 59906-37-5