Imprimer
N-Propylthiophene-3-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911184-1G OR911184-5G
APOSOR911184-1GEA 270 EUR
APOSOR911184-1G APOSOR911184-5G
N-Propylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Propylthiophene-3-carboxamide
Formule: C₈H₁₁NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19595846
Numéro CAS: 174359-80-9