Imprimer
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911138-10G OR911138-1G OR911138-5G
APOSOR911138-10GEA 574 EUR
APOSOR911138-10G APOSOR911138-1G APOSOR911138-5G
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07339551
Numéro CAS: 867330-04-9