Imprimer
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911119-10G OR911119-1G OR911119-5G
APOSOR911119-10GEA 754 EUR
APOSOR911119-10G APOSOR911119-1G APOSOR911119-5G
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13412781
Numéro CAS: 198711-26-1