Imprimer
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911063-1G OR911063-5G
APOSOR911063-1GEA 168 EUR
APOSOR911063-1G APOSOR911063-5G
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formule: C₉H₁₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00499524
Numéro CAS: 79371-45-2