Imprimer
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911055-1G OR911055-5G
APOSOR911055-1GEA 161 EUR
APOSOR911055-1G APOSOR911055-5G
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
MW: 181.192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11116818
Numéro CAS: 26820-53-1