Imprimer
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910887-1G OR910887-5G
APOSOR910887-1GEA 208 EUR
APOSOR910887-1G APOSOR910887-5G
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426471
Numéro CAS: 60277-22-7