Imprimer
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR910849-1G OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA 219 EUR
APOSOR910849-1G APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05981801
Numéro CAS: 189828-30-6