Imprimer
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910837-1G OR910837-5G
APOSOR910837-1GEA 227 EUR
APOSOR910837-1G APOSOR910837-5G
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₁₆H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21609619
Numéro CAS: 1365271-34-6