Imprimer
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910511-1G OR910511-250MG
APOSOR910511-1GEA 402 EUR
APOSOR910511-1G APOSOR910511-250MG
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864030
Numéro CAS: 208772-46-7