Imprimer
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910494-100G OR910494-25G
APOSOR910494-100GEA 293 EUR
APOSOR910494-100G APOSOR910494-25G
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143579
Numéro CAS: 73108-76-6