Imprimer
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910425-1G OR910425-5G
APOSOR910425-1GEA 193 EUR
APOSOR910425-1G APOSOR910425-5G
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24466467
Numéro CAS: 121669-69-0