Imprimer
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910410-1G OR910410-5G
APOSOR910410-1GEA 42.2 EUR
APOSOR910410-1G APOSOR910410-5G
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09948026
Numéro CAS: 69293-74-9