Imprimer
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910405-1G OR910405-250MG
APOSOR910405-1GEA 106 EUR
APOSOR910405-1G APOSOR910405-250MG
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
4-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formule: C₈H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16877170
Numéro CAS: 3048-46-2