Imprimer
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910391-1G OR910391-250MG
APOSOR910391-1GEA 864 EUR
APOSOR910391-1G APOSOR910391-250MG
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09674969
Numéro CAS: 18159-24-5