Imprimer
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910320-1G OR910320-5G
APOSOR910320-1GEA 270 EUR
APOSOR910320-1G APOSOR910320-5G
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696276
Numéro CAS: 79326-89-9