Imprimer
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910266-10G OR910266-1G OR910266-5G
APOSOR910266-10GEA 502 EUR
APOSOR910266-10G APOSOR910266-1G APOSOR910266-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₉H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12187123
Numéro CAS: 54609-12-0