Imprimer
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910241-1G OR910241-5G
APOSOR910241-1GEA 213 EUR
APOSOR910241-1G APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08558977
Numéro CAS: 725746-81-6