Imprimer
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910227-1G OR910227-5G
APOSOR910227-1GEA 101 EUR
APOSOR910227-1G APOSOR910227-5G
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21609566
Numéro CAS: 186551-70-2