Imprimer
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910206-1G OR910206-25G OR910206-5G
APOSOR910206-1GEA 125 EUR
APOSOR910206-1G APOSOR910206-25G APOSOR910206-5G
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 96%
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086978
Numéro CAS: 21614-47-1