Imprimer
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910190-1G OR910190-5G
APOSOR910190-1GEA 219 EUR
APOSOR910190-1G APOSOR910190-5G
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole 95%
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956939
Numéro CAS: 18249-98-4