Imprimer
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR910029-1G OR910029-250MG
APOSOR910029-1GEA 294 EUR
APOSOR910029-1G APOSOR910029-250MG
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 240…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17677174
Numéro CAS: 1239880-00-2