Imprimer
tert-butyl N-ethenylcarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909976-1G OR909976-250MG
APOSOR909976-1GEA 0 EUR
APOSOR909976-1G APOSOR909976-250MG
tert-butyl N-ethenylcarbamate 95%
tert-butyl N-ethenylcarbamate
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081075
Numéro CAS: 7150-72-3