Imprimer
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909748-1G OR909748-5G
APOSOR909748-1GEA 290 EUR
APOSOR909748-1G APOSOR909748-5G
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine 98%
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine
Formule: C₇H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24255474
Numéro CAS: 120739-95-9