Imprimer
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909718-1G OR909718-250MG
APOSOR909718-1GEA 574 EUR
APOSOR909718-1G APOSOR909718-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formule: C₆H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189892
Numéro CAS: 1196146-98-1