Imprimer
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909664-1G OR909664-5G
APOSOR909664-1GEA 219 EUR
APOSOR909664-1G APOSOR909664-5G
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine 97%
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637387
Numéro CAS: 1017665-59-6