Imprimer
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909656-1G OR909656-5G
APOSOR909656-1GEA 168 EUR
APOSOR909656-1G APOSOR909656-5G
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22666476
Numéro CAS: 1390654-83-7