Imprimer
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909637-10G OR909637-1G OR909637-5G
APOSOR909637-10GEA 754 EUR
APOSOR909637-10G APOSOR909637-1G APOSOR909637-5G
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01125302
Numéro CAS: 247225-33-8