Imprimer
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
OR909438-1G OR909438-5G
APOSOR909438-1GEA 81.2 EUR
APOSOR909438-1G APOSOR909438-5G
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formule: C₇H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156594
Numéro CAS: 28987-59-9