Imprimer
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909349-1G OR909349-5G
APOSOR909349-1GEA 328 EUR
APOSOR909349-1G APOSOR909349-5G
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one
Formule: C₈H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143569
Numéro CAS: 683240-81-5