Imprimer
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(tert-Butyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
OR909327-1G OR909327-5G
APOSOR909327-1GEA 128 EUR
APOSOR909327-1G APOSOR909327-5G
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₉H₁₄N₂O
MW: 166.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618952
Numéro CAS: 1228957-04-7