Imprimer
1-Cyclopropylpiperidin-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909299-1G OR909299-250MG
APOSOR909299-1GEA 0 EUR
APOSOR909299-1G APOSOR909299-250MG
1-Cyclopropylpiperidin-4-ol 95%
1-Cyclopropylpiperidin-4-ol
Formule: C₈H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16300762
Numéro CAS: 851847-62-6