Imprimer
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909293-1G OR909293-250MG
APOSOR909293-1GEA 574 EUR
APOSOR909293-1G APOSOR909293-250MG
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437778
Numéro CAS: 4600-08-2