Imprimer
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909287-1G OR909287-5G
APOSOR909287-1GEA 183 EUR
APOSOR909287-1G APOSOR909287-5G
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formule: C₆H₁₀N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803465
Numéro CAS: 1218791-04-8