Imprimer
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909282-1G OR909282-5G
APOSOR909282-1GEA 183 EUR
APOSOR909282-1G APOSOR909282-5G
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
3-Isobutyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08701141
Numéro CAS: 98816-40-1