Imprimer
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909281-1G OR909281-5G
APOSOR909281-1GEA 219 EUR
APOSOR909281-1G APOSOR909281-5G
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
Formule: C₉H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214256
Numéro CAS: 1255574-70-9