Imprimer
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909061-1G OR909061-25G OR909061-5G
APOSOR909061-1GEA 58 EUR
APOSOR909061-1G APOSOR909061-25G APOSOR909061-5G
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855888
Numéro CAS: 1150164-05-8