Imprimer
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909013-1G OR909013-5G
APOSOR909013-1GEA 108 EUR
APOSOR909013-1G APOSOR909013-5G
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910033
Numéro CAS: 127980-46-5