Imprimer
4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908964-1G OR908964-25G OR908964-5G
APOSOR908964-1GEA 145 EUR
APOSOR908964-1G APOSOR908964-25G APOSOR908964-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₈H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053882
Numéro CAS: 5097-86-9