Imprimer
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Cyanomethyl)-1-(hydroxymethyl)cyclopropane, 2-[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]ethanonitrile, 2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetonitrile
OR9086-10G OR9086-25G OR9086-5G
APOSOR9086-10GEA 314 EUR
APOSOR9086-10G APOSOR9086-25G APOSOR9086-5G
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile
Formule: C₆H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235273
Numéro CAS: 152922-71-9