Imprimer
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Cyclopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908570-1G OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA 302 EUR
APOSOR908570-1G APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₃
MW: 260.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16994462
Numéro CAS: 1119090-11-7