Imprimer
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908561-1G OR908561-5G
APOSOR908561-1GEA 219 EUR
APOSOR908561-1G APOSOR908561-5G
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19237189
Numéro CAS: 2096337-70-9