Imprimer
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Ethynylphenyl)boronic acid
OR908494-1G OR908494-5G
APOSOR908494-1GEA 121 EUR
APOSOR908494-1G APOSOR908494-5G
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂
MW: 145.951 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17677372
Numéro CAS: 1189127-05-6