Imprimer
4-(Pyridin-4-yl)phenyl boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908488-1G OR908488-250MG
APOSOR908488-1GEA 0 EUR
APOSOR908488-1G APOSOR908488-250MG
4-(Pyridin-4-yl)phenyl boronic acid 95%
4-(Pyridin-4-yl)phenyl boronic acid
Formule: C₁₁H₁₀BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17170043
Numéro CAS: 1045332-30-6