Imprimer
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Isopropoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR908450-1G OR908450-5G
APOSOR908450-1GEA 95.7 EUR
APOSOR908450-1G APOSOR908450-5G
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181629
Numéro CAS: 1402238-33-8