Imprimer
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908408-1G OR908408-250MG
APOSOR908408-1GEA 147 EUR
APOSOR908408-1G APOSOR908408-250MG
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid
Formule: C₆H₇BO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660203
Numéro CAS: 876189-20-7